Merck
1623794
USP
Związek pokrewny sulbaktamu F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6,6-Dibromopenicillanic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9Br2NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.03
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
246-046-7
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulbactam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)C2(Br)Br
InChI
1S/C8H9Br2NO3S/c1-7(2)3(4(12)13)11-5(14)8(9,10)6(11)15-7/h3,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,6+/m0/s1
InChI key
YLGIIVBDSLVWDR-BBIVZNJYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Sulbactam Related Compound F Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Mycophenolate Sodium.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1623794-15MG04061833833148