Y0000529
Sulbactam sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sulbactam sodium salt
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulbactam
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)C2
InChI
1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1
Klucz InChI
NKZMPZCWBSWAOX-IBTYICNHSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)