Merck
1623749
USP
Związek pokrewny sulbaktamu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Sulfino-D-valine, (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulbactam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(O)C([C@@H](N)C(=O)O)(C)C
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
SVIZNTHNFAOGAB-VKHMYHEASA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Sulbactam Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Sulbactam Sodium
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)