Kluczowe dokumenty
Y0000070
Isomaltooligosaccharide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
0.9 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.9 MG
636,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
isomaltooligosaccharide
klasy chemiczne analitów
oligosaccharides
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Izomaltooligosacharyd EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Acarbose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1253
Acarbose
Nystose analytical standard
Supelco
56218
Nystose
1-Kestose analytical standard
Supelco
72555
1-Kestose