Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 838,00 zł |
Informacje o tej pozycji
838,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]4(CO[C@]3(CO[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-8-12(30)16(34)17(35)21(41-8)45-24(20(38)15(33)11(4-28)44-24)7-40-23(19(37)14(32)10(3-27)43-23)6-39-22(5-29)18(36)13(31)9(2-26)42-22/h8-21,25-38H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-,22-,23-,24+/m1/s1
InChI key
FLDFNEBHEXLZRX-DLQNOBSRSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description Molecular Biology, ≥99.5% (GC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade Molecular Biology | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) advanced drug delivery | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.5% (GC) | assay - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?