Merck
W344412
Sigma-Aldrich
L-Valine
natural, FCC, FG
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Numer FEMA:
3444
Beilstein:
1721136
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Numer Flavisa:
17.028
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
João Barroso-Batista et al.
Current biology : CB, 30(6), 1049-1062 (2020-03-07)
Members of the gut microbiota are thought to experience strong competition for nutrients. However, how such competition shapes their evolutionary dynamics and depends on intra- and interspecies interactions is poorly understood. Here, we test the hypothesis that Escherichia coli evolution