Merck
W292312
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
Propanal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Numer FEMA:
2923
Beilstein:
506010
Numer WE:
Nr Rady Europy:
90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.002
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
404 °F
granice wybuchowości
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.362 (lit.)
tw
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Palina S Nepachalovich et al.
Free radical research, 54(10), 732-744 (2020-10-20)
Vicinal diols and its derivatives can be exploited as model compounds for the investigation of radiation-induced free-radical transformations of hydroxyl-containing biomolecules such as carbohydrates, phospholipids, ribonucleotides, amino acids, and peptides. In this paper, for the first time, the prospects of
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO