Merck
82320
Sigma-Aldrich
(±)-Propylene oxide
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
Wybierz wielkość
250 ML
218,00 zł
1 L
440,00 zł
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
218,00 zł
1 L
440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
79763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1378 °F
granice wybuchowości
37 %
zanieczyszczenia
≤0.1% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(±)-Propylene oxide (PPO) belongs to the class of monomers known as epoxides or oxiranes. It is used as a raw material in the preparation n of polyurethane foam and polyether polyols, which are used in the production of polyurethane elastomers, polyurethane plastics, adhesives, sealants, and coatings. These materials find applications in industries such as automotive, construction, electronics, and textiles. PPO-based polymers possess flexibility and elasticity as inherent properties, making them well-suited for applications that demand materials with excellent resilience, stretchability, and impact resistance. Additionally, PPO-derived polymers are biocompatible, which makes them suitable for applications in various fields such as biomedical engineering, drug delivery, and tissue engineering.[1][2][3]
Zastosowanie
Propylene oxide can be used as a starting material to synthesize:
  • Poly(3-hydroxybutyrate), a biodegradable and biocompatible polyester, by carbonylative polymerization.
  • Poly (propylene-ram-ε-caprolactone carbonate) (PPCL) and poly (propylene carbonate) (PPC), which are applicable as drug carriers.
Propylene oxide may be used in the production of polyether polyols, propylene glycols, propylene glycol ethers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Jasper Jammaer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13737-13745 (2011-07-28)
Hexagonally ordered mesoporous silica coined COK-12 was synthesized in a continuous process by combining streams of sodium silicate and citric acid/sodium citrate buffered solution of (ethylene oxide)(20)-(propylene oxide)(70)-(ethylene oxide)(20) triblock copolymer (Pluronic P123) from separate reservoirs. COK-12 precipitated spontaneously upon
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily
Aude Bouchet et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 4178-4181 (2011-04-08)
ECD and NMR experiments show that the complexation of propylene oxide (PrO) within the cavity of an enantiopure water-soluble cryptophane 1 in NaOH solution is enantioselective and that the (R)-PrO@PP-1 diastereomer is more stable than the (S)-PrO@PP-1 diastereomer with a