133035
Methacrolein
95%
Synonim(y):
Methacrylaldehyde
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
121 mmHg ( 20 °C)
13.44 psi ( 55 °C)
5.35 psi ( 20 °C)
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
68-70 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(C)=C
InChI
1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter