Merck
W237712
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate
natural, ≥99%, FG
Synonim(y):
Diethyl butanedioate
Wybierz wielkość
W237712-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
233,00 zł
1 KG
1090,00 zł
5 KG
4810,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W237712-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
233,00 zł
1 KG
1090,00 zł
5 KG
4810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCOCH2CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
Numer FEMA:
2377
Beilstein:
907645
Numer WE:
Nr Rady Europy:
438
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.444
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
300
400
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
6 (vs air)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; grape; waxy; fruity; floral
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Diethyl succinate (DES) is a diester. This chemical can be used as a food additive, fragrance, and flavoring agent [1]. It is a key component of wine aroma. Natural sources of this compound include apples, grapes, and cocoa [2].
Zastosowanie
Diethyl succinate:
  • Contribute to the aroma of sparkling wine. [3]
  • is a key flavor component of rice wine. [4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study of the changes in volatile compounds, aroma and sensory attributes during the production process of sparkling wine by traditional method
Ubeda C, et al.
Food Research International, 119, 554-563 (2019)
Effect of mixed yeast starter on volatile flavor compounds in Chinese rice wine during different brewing stages
Yang Y, et al.
LWT--Food Science and Technology, 78, 373-381 (2017)
Effects of different techniques of malolactic fermentation induction on diacetyl metabolism and biosynthesis of selected aromatic esters in cool-climate grape wines
Lasik-Kurdys, M, et al.
Molecules (Basel), 23(10), 2549-2549 (2018)
Phase equilibrium measurements and thermodynamic modeling of {CO2 + diethyl succinate + cosolvent} systems
loc AP, et al.
Fluid Phase Equilibria, 502, 112285-112285 (2019)