Merck
W237701
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Diethyl butanedioate
Wybierz wielkość
W237701-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
345,00 zł
5 KG
1140,00 zł
10 KG
1890,00 zł
25 KG
4190,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W237701-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
345,00 zł
5 KG
1140,00 zł
10 KG
1890,00 zł
25 KG
4190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCOCH2CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
Numer FEMA:
2377
Beilstein:
907645
Numer WE:
Nr Rady Europy:
438
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39022839
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.444
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
6 (vs air)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; grape; fruity; waxy; floral
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Diethyl succinate can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
Natural occurrence: Apple, cocoa, grape, brandy, whiskey and wine.
Zastosowanie
  • Impact of indigenous Oenococcus oeni and Lactiplantibacillus plantarum species co-culture on Cabernet Sauvignon wine malolactic fermentation: Kinetic parameters, color, and aroma.: This study explores the co-culture fermentation process in Cabernet Sauvignon wine, focusing on kinetic parameters, color, and aroma. Diethyl succinate was analyzed among the volatile compounds, contributing to the wine′s aroma profile. (Zhang et al., 2024).
  • Enhancement of ester biosynthesis in blueberry wines through co-fermentation via cell-cell contact between Torulaspora delbrueckii and Saccharomyces cerevisiae.: The research investigates the role of cell-cell contact in ester biosynthesis during the co-fermentation of blueberry wines. Diethyl succinate is one of the key esters produced, enhancing the aroma and flavor profile of the wine. (Wang et al., 2024).
  • Enhancing blueberry wine aroma: Insights from cultivar selection and berry sorting.: This article examines how different blueberry cultivars and sorting methods impact the aroma of blueberry wine, with a focus on the production of aromatic esters such as diethyl succinate. (Wang et al., 2023).
  • Comparative analysis of microbial communities and volatile flavor components in the brewing of Hongqu rice wines fermented with different starters.: The study provides a comparative analysis of microbial communities and their impact on volatile flavor components, including diethyl succinate, in Hongqu rice wines fermented with different starters. (Chen et al., 2023).
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, diethyl succinate, CAS Registry Number 123-25-1.: This update focuses on the safety assessment of diethyl succinate as a fragrance ingredient, providing comprehensive toxicological data and usage guidelines. (Api et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10-100 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Niki M Zacharias et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(2), 934-943 (2011-12-08)
The Krebs tricarboxylic acid cycle (TCA) is central to metabolic energy production and is known to be altered in many disease states. Real-time molecular imaging of the TCA cycle in vivo will be important in understanding the metabolic basis of
M B Ashour et al.
Biochemical pharmacology, 36(12), 1869-1879 (1987-06-15)
A series of substituted trifluoroketones were tested as inhibitors of mammalian liver microsomal carboxylesterase(s) hydrolyzing a variety of substrates including malathion, diethylsuccinate (DES) and p-nitrophenyl acetate (p-NpAc). The trifluoroketones used were very potent "transition state" inhibitors of crude mouse and
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 48-48 (2005)