Merck
327611
Sigma-Aldrich
Pentacarbonylchlororhenium(I)
Pentacarbonylchlororhenium(I)
98%
Synonim(y):
Rhenium(I) pentacarbonyl chloride
Wybierz wielkość
1 G
687,00 zł
5 G
3010,00 zł
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
687,00 zł
5 G
3010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Re(CO)5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
core: rhenium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.ClH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Used to study π-electron deficient complexes between tricarbonylhalorhenium and diimine ligands[1] and also to prepare [3]-ferrocenophane complexes.[2] Employed in preparation of a series of mixed-valence compounds of rhenium and iron these compounds find application in the study of charge-transfer processes.[3]
Inne uwagi
For a review of organometallic complexes of rhenium, see Science of Synthesis.[4]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sci. Synth., 2, 111-111 (2003)
Pfennig, B.W. et al.
Inorganic Chemistry, 10, 606-606 (1999)
Stanislav R Stoyanov et al.
ACS omega, 5(22), 12944-12954 (2020-06-18)
The Re(I) dimer complex, [fac(CO)3(phen)Re1-N(py)COORe2(phen)fac(CO)3]+ (py = pyridine; phen = 1,10-phenanthroline), contains two different Re(I) centers 9.3 Å apart, one with a nitrogen donor and the other with an acetate donor from the bridging isonicotinate ligand. The complexes were characterized
Inorganic Chemistry, 29, 2909-2909 (1990)
Inorganic Chemistry, 29, 253-253 (1990)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review