Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2380,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
suitability
Haemophilus spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Vibrio spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
Proteose peptone, 10.00
Yeast extract, 5.00
Dextrose, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Thiol compound, 8.00
p-Amino benzoic acid, 0.05
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable |
| suitability Haemophilus spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Vibrio spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Streptococcus spp. | suitability Pneumococcus spp., nonselective for Brucella spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Streptococcus spp. | suitability anaerobic bacteria, nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp. | suitability bacteria, nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T2117-500G | 04061838569400 |