Przejdź do
A43804
2-Amino-1-butanol
97%
Synonim(y):
(RS)-2-Amino-1-butanol, (±)-2-Amino-1-butanol, 1-(Hydroxymethyl)propylamine, 1-Hydroxy-sec-butylamine, 2-Amino-1-butanol, 2-Amino-1-hydroxybutane, 2-Aminobutyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-488-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCC(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
InChI key
JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1020008319694183105
Aminobutanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1020008
Aminobutanol
description
97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
-
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
176-178 °C (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
bp
143 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
mp
-
mp
−60 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?