Kluczowe dokumenty
PHR1913
Bisoctrizole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]
Wybierz wielkość
1650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1650,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1075677
rodzina API
bisoctrizole
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
197-199 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
Klucz InChI
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)