Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 921,00 zł |
Informacje o tej pozycji
921,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1265537
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
ethylhexyl triazone
form
powder
packaging
pkg of 400 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)OCC(CC)CCCC)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C48H66N6O6/c1-7-13-16-34(10-4)31-58-43(55)37-19-25-40(26-20-37)49-46-52-47(50-41-27-21-38(22-28-41)44(56)59-32-35(11-5)17-14-8-2)54-48(53-46)51-42-29-23-39(24-30-42)45(57)60-33-36(12-6)18-15-9-3/h19-30,34-36H,7-18,31-33H2,1-6H3,(H3,49,50,51,52,53,54)
InChI key
JGUMTYWKIBJSTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| agency traceable to USP 1265537 | agency - | agency USP |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| API family ethylhexyl triazone | API family - | API family ethylhexyl triazone |
| form powder | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylhexyl Triazone
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?