Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
320,00 zł
Quality Segment
assay
99%
mp
197-199 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
InChI key
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - | description analytical standard |
| assay 99% | assay - | assay - | assay ≥97.0% (HPLC) |
| mp 197-199 °C (lit.) | mp 197-199 °C (lit.) | mp 123-127 °C (lit.) | mp 195-199 °C, 197-199 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
103597-45-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol] 99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/236/824/ce89085c-b9e1-4ea0-8157-44b6f9466ed6/640/ce89085c-b9e1-4ea0-8157-44b6f9466ed6.png)