Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2240,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1075688
API family
bisoctrizole
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
mp
106-108 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
InChI key
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N PHR2844 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| agency traceable to USP 1075688 | agency USP | agency - | agency traceable to USP 1075677 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging pkg of 500 mg |
| API family bisoctrizole | API family bisoctrizole | API family - | API family bisoctrizole |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisoctrizole Related Compound A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3147-75-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?