Kluczowe dokumenty
PHR1659
Flucytosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5-Fluorocytosine, 4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
Wybierz wielkość
593,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
593,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. F0175000
traceable to USP 1272000
rodzina API
flucytosine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Klucz InChI
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Flucytosine is an antimycotic drug that can be effectively utilized against severe Candida and Cryptococcus infections.[1]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)