Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
535,00 zł
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white to faint beige
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
Cl[H].[H]\C(CN(C)Cc1cccc2ccccc12)=C(\[H])C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
InChI key
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum yeast, fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| solubility methanol: soluble 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terbinafine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?