Wybierz wielkość
458,00 zł
1850,00 zł
458,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Anidulafungin, ≥97% (HPLC)
InChI key
JHVAMHSQVVQIOT-MFAJLEFUSA-N
SMILES string
CCCCCOC1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(C(N[C@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)NC([C@@H]5[C@@H](O)[C@@H](C)CN5C([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H]([C@H](O)[C@@H](O)C6=CC=C(O)C=C6)NC([C@@H]7C[C@@H](O)CN7C([C@H]([C@H](O)C)NC4=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C=C3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C58H73N7O17/c1-5-6-7-24-82-40-22-18-35(19-23-40)33-10-8-32(9-11-33)34-12-14-37(15-13-34)51(74)59-41-26-43(70)54(77)63-56(79)47-48(71)29(2)27-65(47)58(81)45(31(4)67)61-55(78)46(50(73)49(72)36-16-20-38(68)21-17-36)62-53(76)42-25-39(69)28-64(42)57(80)44(30(3)66)60-52(41)75/h8-23,29-31,39,41-50,54,66-73,77H,5-7,24-28H2,1-4H3,(H,59,74)(H,60,75)(H,61,78)(H,62,76)(H,63,79)/t29-,30+,31+,39+,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,54+/m0/s1
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | SML2268 | SML2337 | SML1615 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
target_organs
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?