Kluczowe dokumenty
PHR1662
Supelco
Amphotericin B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Amphotericin B
Wybierz wielkość
500 MG
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H73NO17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
924.08
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000005
traceable to Ph. Eur. Y0001361
traceable to USP 1032007
traceable to USP
rodzina API
amphotericin b
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
N[C@@H]1[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](C[C@@H]([C@H]3C(=O)O)O)(C[C@H](C[C@H]([C@@H](CC[C@H](C[C@H](CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5-,9-7-,10-8-,13-11-,14-12-,17-15-,18-16-/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Klucz InChI
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Opis ogólny
Amphotericin B is a macrolide antibiotic used to treat systemic fungal infections.[1]
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Amphotericin B may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations using reversed-phase high-performance liquid chromatography technique.[1]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC1692 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
High-performance liquid chromatographic determination of amphotericin B in a liposomal pharmaceutical product and validation of the assay
Eldem T and Arican-Cellat N
Journal of Chromatographic Science, 38(8), 338-344 (2000)
Small Animal Clinical Pharmacology (2008)
Desiree Van Haute et al.
International journal of pharmaceutics, 569, 118603-118603 (2019-08-12)
Conventional quantitation of drug content in the liposome formulation involves the breakdown of bulk liposomes, which ignores details on the distribution of the active pharmaceutical ingredient (API) and excipients in liposomes of different sizes. The objective of this study is
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?