Przejdź do
SML0425
Caspofungin diacetate
≥97% (HPLC), powder, cell wall synthesis inhibitor
Synonim(y):
1-[(4R,5S)-5-[(2-Aminoethyl)amino]-N2-(10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl)-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-pneumocandin B0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H88N10O15 · 2C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1213.42
UNSPSC Code:
51283107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Caspofungin diacetate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC[C@H](C)C[C@H](C)CCCCCCCCC(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](NCC[NH3+])NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)CCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)CC[NH3+]
InChI
1S/C52H88N10O15.2C2H4O2/c1-5-28(2)24-29(3)12-10-8-6-7-9-11-13-39(69)56-34-26-38(68)46(55-22-21-54)60-50(75)43-37(67)19-23-61(43)52(77)41(36(66)18-20-53)58-49(74)42(45(71)44(70)31-14-16-32(64)17-15-31)59-48(73)35-25-33(65)27-62(35)51(76)40(30(4)63)57-47(34)72;2*1-2(3)4/h14-17,28-30,33-38,40-46,55,63-68,70-71H,5-13,18-27,53-54H2,1-4H3,(H,56,69)(H,57,72)(H,58,74)(H,59,73)(H,60,75);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29+,30+,33+,34-,35-,36+,37-,38+,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;;/m0../s1
InChI key
OGUJBRYAAJYXQP-IJFZAWIJSA-N
General description
Caspofungin belongs to the echinocandins class of drugs. This drug has a limited α-phase half-life (t 1/2) of one to two hours (volume of distribution of 9.7L) and a β-phase t 1/2 of nine to 11 hours.
Application
Caspofungin diacetate has been used:
  • in an antifungal susceptibility test
  • as a standard antifungal for valproic acid (VPA)-synergy assessment
  • to treat Cryptococcus neoformans strain B3501 to study natural killer (NK) cell killing of Cryptococcus in the presence of β-1,3-glucan[1]
Biochem/physiol Actions
Caspofungin is an echinocandin antifungal that inhibits 1,3-β-D-glucan synthase which is required for cell wall synthesis.
Caspofungin is an echinocandin antifungal that inhibits 1,3-β-D-glucan synthase, which is required for cell wall synthesis, thereby disturbing the integrity of the fungal cell wall.
Caspofungin, aechinocandin, a lipophilic antifungal drug, and α β-1,3-D-glucan synthesis antagonist, are used in fungal cell wall biosynthesis research to study the role of β-1,3-D-glucans in cell wall integrity and fungal survival under various environmental and chemical stresses.[2] Caspofungin is used to treat esophageal candidiasis, candida infections, febrile neutropenia, invasive candidiasis, and invasive aspergillosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML228832343SML2268
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caspofungin diacetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)