Merck
PHR1459
Supelco
Chlorhexidine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chlorhexidine dihydrochloride, 1,6-Bis(N5-[p-chlorophenyl]-N1-biguanido)hexane; 1,1′-Hexamethylenebis(5-[p-chlorophenyl]biguanide), Lisium
Wybierz wielkość
500 MG
472,00 zł
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
472,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30Cl2N10 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C1540000
traceable to USP 1111103
rodzina API
chlorhexidine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H
Klucz InChI
WJLVQTJZDCGNJN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek chlorheksydyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w maściach[1][2] i preparatach farmaceutycznych[3] różnymi technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3007 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chromatography of crotamiton and its application to the determination of active ingredients in ointments.
Izumoto SI, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 15(9-10), 1457-1466 (1997)
Simultaneous determination of ingredients in an ointment by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Okamoto H, et al.
Journal of Chromatography A, 929(1-2), 133-141 (2001)
Quality Standard research of content determination in Compound Chlorhexidine and Dexamethasone Pellicles [J].
ZHANG B, et al.
Northwest Medicine, 6(9-10), 1457-1466 (2011)