Kluczowe dokumenty
C1540000
Chlorhexidine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,6-Bis(N5-[p-chlorophenyl]-N1-biguanido)hexane; 1,1′-Hexamethylenebis(5-[p-chlorophenyl]biguanide), Lisium
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorhexidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H
Klucz InChI
WJLVQTJZDCGNJN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)