Przejdź do
1111103
USP
Octan chlorheksydyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Chlorhexidine diacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorhexidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=N)NCCCCCCNC(=N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI key
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny octanu chlorheksydyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • octan chlorheksydyny roztwór do stosowania miejscowego
  • Glukonian chlorheksydyny do płukania jamy ustnej
  • Roztwór glukonianu chlorheksydyny
  • Glukonian chlorheksydyny żel do stosowania miejscowego
  • Glukonian chlorheksydyny roztwór do stosowania miejscowego
  • Chlorowodorek chlorheksydyny
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP068PHR1222C1520000
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
chlorhexidine
API family
chlorhexidine
API family
chlorhexidine
API family
chlorhexidine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan chlorheksydyny
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
target_organs
Liver,Teeth
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)