Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
<1.0% water
mp
134-136 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.08% at 20 °C
functional group
amine, chloro
SMILES string
Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChI key
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorhexidine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?