Merck
PHR1322
Supelco
Gabapentyna Związek pokrewny A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4,4-PENTAMETYLENO-2-PIROLIDON, Gabapentyna Zanieczyszczenie A
Wybierz wielkość
100 MG
614,00 zł
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
614,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001281
traceable to USP 1287325
rodzina API
gabapentin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
84-89 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
Klucz InChI
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Związany z gabapentyną związek A może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).[1]
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4059 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development and validation of a stability-indicating RP-HPLC-CAD method for gabapentin and its related impurities in presence of degradation products
Ragham PK and Chandrasekhar KB
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 125, 122-129 (2016)
Sarah Al-Bachari et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 7(7), CD001415-CD001415 (2013-07-28)
The majority of people with epilepsy have a good prognosis and their seizures are well controlled by a single antiepileptic drug, but up to 30% develop drug-resistant epilepsy, especially those with partial seizures. In this review we summarise the current
Cuiping Chen et al.
Current clinical pharmacology, 8(1), 67-72 (2012-09-06)
Gabapentin is approved for the treatment of postherpetic neuralgia (PHN) and epilepsy. The pharmacokinetic (PK) properties of gabapentin, including absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME), were investigated during the development of Neurontin®, an immediate-release (IR) formulation of gabapentin that is
Mustafa Zakkar et al.
Interactive cardiovascular and thoracic surgery, 17(4), 716-719 (2013-07-09)
A best evidence topic in cardiothoracic surgery was written according to a structured protocol. The question addressed was whether gabapentin, a commonly prescribed neuropathic analgesic and anticonvulsant, is safe and beneficial in patients with post-thoracotomy pain following thoracic surgery. Seventeen
Charles E Argoff et al.
Expert opinion on drug delivery, 9(9), 1147-1160 (2012-07-20)
Gabapentin immediate-release formulations (G-IR) administered three times a day is an efficacious treatment for postherpetic neuralgia (PHN), but its potential benefits may not be fully realized due to tolerability issues as well as its pharmacokinetic (PK) properties such as its
Produkty
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.