Merck
247480
Sigma-Aldrich
Domiphen bromide
97%
Synonim(y):
(Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide
Wybierz wielkość
25 G
326,00 zł
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
326,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11N(CH3)2(CH2CH2OC6H5)Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
117-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
InChI
1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Domiphen bromide (DMP) is a quaternary ammonium compound that belongs to the class of phenol ethers. It can be used as a cationic surfactant.[1] [2]
Zastosowanie
  • Domiphen Bromide in Antimicrobial Applications: A clinical trial assessed the effectiveness of a mouthwash containing Domiphen Bromide among other quaternary ammonium compounds, showcasing its ability to significantly reduce gingivitis, supporting its use in dental health products (Rosa and Sturzenberger, 1976).
  • Toxicity and Safety Profile of Domiphen Bromide: A recent study explored the proarrhythmic effects induced by Domiphen Bromide in both in vitro and in vivo models, providing vital safety information crucial for its use in pharmaceutical applications (Long et al., 2021).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
F Scaglione et al.
International journal of clinical pharmacology research, 3(5), 357-361 (1983-01-01)
Thirty-one patients (21 M and 10 F), affected by acute infectious dental disease, were treated with domifen bromide (A) or placebo (Pl). It was found that A had a beneficial effect on the results of clinical controls and reduced the
[Antiseptic activity of domiphen bromide on the yeast Candida in the mouth].
P Goumas et al.
Stomatologia, 41(5), 249-257 (1984-09-01)
Separation of fulvic acid from soil extracts based on ion-pair formation with a cationic surfactant
Fukushima M, et al.
Analytical Sciences, 22(2), 229-233 (2006)
Julien R G Navarro et al.
Nanotechnology, 23(46), 465602-465602 (2012-10-26)
A great number of works have focused their research on the synthesis, design and optical properties of gold nanoparticles for potential biological applications (bioimaging, biosensing). For this kind of application, sharp gold nanostructures appear to exhibit the more interesting features
Peng Gao et al.
European journal of pharmacology, 694(1-3), 45-52 (2012-09-15)
Tuberculosis is a serious threat to world-wide public health usually caused in humans by Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). It exclusively utilizes the methylerythritol phosphate (MEP) pathway for biosynthesis of isopentenyl diphosphate (IPP) and its isomer dimethylallyl diphosphate (DMAPP), the precursors