Y0001280
Gabapentin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, Neurontin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
gabapentin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CACNA1A(773) , CACNA1B(774) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1E(777) , CACNA1F(778) , CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CACNA2D2(9254) , CACNA2D3(55799) , CACNA2D4(93589) , CACNB1(782) , CACNB2(783) , CACNB3(784) , CACNB4(785) , CACNG1(786) , CACNG2(10369) , CACNG3(10368) , CACNG4(27092) , CACNG5(27091) , CACNG6(59285) , CACNG7(59284) , CACNG8(59283)
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta