Przejdź do
1287325
USP
Gabapentyna Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gabapentin
manufacturer/tradename
USP
mp
84-89 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI key
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Gabapentin Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
  • Gabapentyna
  • Gabapentyna Kapsułki
  • Gabapentyna Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR13221287369PHR2011
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
mp
84-89 °C (lit.)
mp
84-89 °C (lit.)
mp
-
mp
-
API family
gabapentin
API family
gabapentin
API family
gabapentin
API family
gabapentin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gabapentyna Związek pokrewny A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)