Key Documents
PHR1656
Cetirizine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Cetirizine dihydrochloride, 2-[4-(4-Chlorobenzhydryl) piperazine-1-yl]ethoxyacetic acid dihydrochloride, CE, CET, CTZ, [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 837
traceable to Ph. Eur. C0980650
traceable to USP 1102929
rodzina API
cetirizine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Klucz InChI
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Cetirizine hydrochloride, a second generation antihistaminic drug, is one of the carboxylated metabolites of hydroxyzine that can typically bind to histamine H1 receptor. It is effective against diseases such as urticaria, angioedema, allergies and hay fever.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?