Merck
PHR1313
Supelco
m-Xylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,3-Dimethylbenzene
Wybierz wielkość
1 G
860,00 zł
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Beilstein:
605441
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to NIST 3004
traceable to USP 1601849
gęstość pary
3.7 (vs air)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
982 °F
granice wybuchowości
7 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. m-Xylene jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik resztkowy (RS) lub organiczne lotne zanieczyszczenie (OVI) w preparatach farmaceutycznych.[1]
Zastosowanie
m-ksylen może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach tabletkowych metodą chromatografii.[2] Może być również stosowany jako wzorzec pozostałości rozpuszczalnika do ilościowego oznaczania analitu w preparatach tabletkowych metodą chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej (HS-GC) z techniką detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID).[1]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3625 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Determination of Organic Volatile Impurities in Twenty-Three Different Coated Tablet Formulations Using Headspace Gas Chromatography with Flame Ionization Detection Technique
Latif A, et al.
Pharmaceutica Analytica Acta, 8, 553-553 (2017)
m-Xylene
USP43-NF38
United States Pharmacopeia/National Formulary, 6218-6218 (2013)
Rafael Silva-Rocha et al.
Environmental microbiology, 13(9), 2389-2402 (2011-03-18)
The regulatory and metabolic networks that rule biodegradation of pollutants by environmental bacteria are wired to the rest of the cellular physiology through both transcriptional factors and intermediary signal molecules. In this review, we examine some formalisms for describing catalytic/regulatory
Fei Yu et al.
Journal of hazardous materials, 192(3), 1370-1379 (2011-08-13)
The purified and oxidized multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with different oxygen contents are employed as adsorbents to study their physicochemical properties and adsorption behaviors of toluene, ethylbenzene and m-xylene (TEX) in aqueous solutions. The results demonstrate that adsorption capacity is
Rafael Silva-Rocha et al.
Environmental microbiology, 15(1), 271-286 (2012-11-23)
The TOL system encoded by plasmid pWW0 of Pseudomonas putida mt-2 is able to sense a large number of both exogenous and endogenous signals as inputs for the genetic and metabolic circuit that determines the biodegradation of m-xylene. However, whether