Merck
PHR1554
Supelco
Heptane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Heptane
Wybierz wielkość
3 X 1.2 ML
604,00 zł
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 X 1.2 ML
604,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1730763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1304209
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
433 °F
granice wybuchowości
7 %
opakowanie
ampule of 3x1.2 mL each
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heptan jest niepolarnym rozpuszczalnikiem organicznym i alkanem o prostym łańcuchu z siedmioma atomami węgla. Jest powszechnie stosowany w syntezie farmaceutyków i uważany za jeden z zielonych rozpuszczalników.[1][2]
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Heptan może być stosowany jako farmaceutyczny referencyjny wzorzec rozpuszczalnika do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii gazowej.[3][4]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0594 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
What is a green solvent? A comprehensive framework for the environmental assessment of solvents
Capello C, et al.
Green Chemistry, 9(9), 927-934 (2007)
Green process chemistry in the pharmaceutical industry
Cue BW and Zhang J
Green Chemistry Letters and Reviews, 2(4), 193-211 (2009)
?467? Residual Solvents
USP43/NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(3), 6712-6712 (2019)
A generic static headspace gas chromatography method for determination of residual solvents in drug substance.
Cheng, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(41), 6413-6421 (2010)
Gábor Csordás et al.
PloS one, 9(6), e98191-e98191 (2014-06-04)
In recent years, Drosophila melanogaster has become an attractive model organism in which to study the structure and development of the cellular immune components. The emergence of immunological markers greatly accelerated the identification of the immune cells (hemocytes), while the