Przejdź do
1356891
USP
Alkohol laurylowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Dodecanol, Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1738860
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
7.4 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
API family
lauryl alcohol
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
4 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny alkoholu laurylowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Alkohol stearylowy
  • Alkohol cetylowy
  • Wosk estrów cetylowych
  • Alkohol mirystylowy
  • Alkohol cetostearylowy
  • Kaprylokaprylan kokosowy
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W261718PHR25991356905
grade
pharmaceutical primary standard
grade
FG, Halal, Kosher
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
expl. lim.
4 %
expl. lim.
4 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol laurylowy
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)