PHR1115
Stearyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-Octadecanol, Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. S1350000
traceable to USP 1622000
gęstość pary
9.3 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 38 °C)
rodzina API
stearyl alcohol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
~8 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
56-59 °C (lit.)
gęstość
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Klucz InChI
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
383.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
195 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?