Merck
PHR1119
Supelco
D-Camphor
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Bornanone, 2-Camphanone
Wybierz wielkość
1 G
439,00 zł
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
439,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C0405000
traceable to USP 1087508
gęstość pary
5.24 (vs air)
ciśnienie pary
4 mmHg ( 70 °C)
rodzina API
camphor
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
870 °F
granice wybuchowości
3.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
178-182 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Klucz InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. D-kamfora jest acyklicznym terpenoidem i jednym z kluczowych lotnych składników olejków eterycznych roślin Artemisia tridenta, Mentha longifolia ssp., Longifolia i niektórych gatunków Lamiaceae.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA8982 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Gustav Georg Belz et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 10 Suppl 4, 61-67 (2003-06-17)
Independent, double-blinded, randomized, placebo-controlled studies using sublingual/oral administration of D-camphor, an extract from fresh crataegus berries, and a combination of the two (CCC) yielded the following results: Both the D-camphor and the extract from fresh crataegus berries, the components of
E Siegel et al.
Pediatric clinics of North America, 33(2), 375-379 (1986-04-01)
Camphor is present in several over-the-counter compounds of questionable use and therefore may be ingested by small children. Because seizures may follow ingestion of certain amounts, appropriate treatment is needed, including the use of anticonvulsants.
Jeffrey N Love et al.
The Journal of emergency medicine, 27(1), 49-54 (2004-06-29)
Serious pediatric toxicity resulting from exposure to small amounts of camphor-containing products has long been a problem. Twenty years ago the United States Food and Drug Administration took several actions in an attempt to ameliorate this risk. Despite these changes
Christian Merten et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(27), 7329-7336 (2012-06-06)
In the present work, the first observation of strong resonance Raman optical activity (RROA) involving more that one resonant electronic state is reported. The chiral transition metal complex bis-(trifluoroacetylcamphorato) copper(II), abbreviated Cu(tfc)(2), exhibits both resonance Raman (RR) and RROA spectra
Hiroyuki Kitahata et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 87(1), 010901-010901 (2013-02-16)
The coupling between deformation and motion in a self-propelled system has attracted broader interest. In the present study, we consider an elliptic camphor particle for investigating the effect of particle shape on spontaneous motion. It is concluded that the symmetric