Przejdź do
8.22102
Isopropyl myristate
for synthesis
Synonim(y):
Isopropyl myristate, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.45
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-751-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
140 °C/3 hPa
transition temp
flash point >150 °C
solubility
<0.05 mg/L
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanoemulsion Formulation: A study on formulating celastrol nanoemulsions using isopropyl myristate and virgin coconut oil to improve drug delivery systems (Abdullah et al., 2022).
  • Green Synthesis Approaches: Examination of green synthesis methods for producing isopropyl myristate in novel single phase mediums, contributing to sustainable chemical processes (Vadgama et al., 2015).
  • Transdermal Drug Delivery Enhancement: Investigation of the effects of isopropyl myristate as a skin penetration enhancer for improving the delivery of active pharmaceutical ingredients (Zhao et al., 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.854
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl myristate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_c
> 150 °C
flash_point_f
>302.0 °F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I would like to know what the expiry date is of isopropyl myristate SKU 8221021000 Lotno. S8302002247. I couldn't find the CoA nor the CoQ. Could this maybe be send to me? I need this for our product documentation regarding GDP rules.
    1 answer
    1. This product has a minimum shelf life of July 31st, 2027. The Certficate of Analysis can be located on the below webpage using the Lot number "S8302002", the last three digits "-247" is the packing code, and is not relevant to the Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/822102