Kluczowe dokumenty
1267000
USP
Etyloparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethylparaben
Wybierz wielkość
2060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2060,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
parabens
producent / nazwa handlowa
USP
bp
297-298 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Klucz InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Ethotoin Tablets
- Etyloparaben
- Etyloparaben sodowy
- Propylparaben
- Propylparaben sodowy
- Quazepam Tabletki
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)