Merck
PHL80354
Arctigenin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(−)-Arctigenin, (3R,4R)-4-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]dihydro-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone
Wybierz wielkość
10 MG
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
ciąg SMILES
COc1cc(C[C@@H]2[C@H](COC2=O)Cc3ccc(OC)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-24-18-7-5-13(11-20(18)26-3)8-15-12-27-21(23)16(15)9-14-4-6-17(22)19(10-14)25-2/h4-7,10-11,15-16,22H,8-9,12H2,1-3H3/t15-,16+/m0/s1
Klucz InChI
NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Dibenzylbutyrolactone ligand, natural product, viral integrase and topoisomerase II inhibitor, antioxidant, antiviral, anti-inflammatory, immunomodulator.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)