linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.0%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
122 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Klucz InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?