Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 619,00 zł 464,25 zł |
Informacje o tej pozycji
165,00 zł
Quality Level
form
solid
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
solubility
1500 g/L
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level - |
| solubility 1500 g/L | solubility 1500 g/L | solubility 1500 g/L | solubility - |
| mp 220-222 °C (decomposition) | mp 220-222 °C (decomposition) | mp 220-222 °C (decomposition) | mp 228 °C (dec.) (lit.) |
| potency >5110 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >5110 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >5110 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - |
Analysis Note
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -86.0 - -84.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8160190025 | 04022536423937 |
| 8160190100 | 04022536423944 |