858919
D-Proline
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
(R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
product name
D-Proline, ReagentPlus®, ≥99%
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +85.0°, c = 4 in H2O
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
223 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Zastosowanie
- It can be used as a ligand for the synthesis of chiral polyoxometalate (POM) clusters.
- It can also be used as a catalyst in the enantioselective α-aminoxylation of aldehydes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3