Kluczowe dokumenty
NIST937
Iron metal
NIST® SRM® 937
Synonim(y):
Iron
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
solid
okres trwałości
10 yr
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 937_cert
SRM 937 _SDS
Zastosowanie
Inne uwagi
- Ten SRM powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętej oryginalnej butelce w normalnych warunkach laboratoryjnych.
- Szczegóły dotyczące daty ważności oraz instrukcje przechowywania i użytkowania znajdują się na certyfikacie NIST
- Uwagi dotyczące postępowania z biomateriałem, jego utylizacji i transportu udokumentowane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
- Ten SRM jest przeznaczony do użytku badawczego.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)