Przejdź do
44890
Iron
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
≥99.5% (RT), puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds
Synonim(y):
Fe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101713
EC Number:
231-096-4
MDL number:
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Iron, puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (RT)
quality
low in magnesium and manganese compounds
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
9.71 μΩ-cm
impurities
≤0.01% total nitrogen (N)
grain size
5-9 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. Iron powder is used as a catalyst for the reduction of nitro aromatic compounds to anilines under anaerobic conditions, delivering cost-effective synthesis routes for fine chemicals, offering a greener, potentially more sustainable option for chemical manufacturing. Click here for more information.
Application
Iron (carbonyl) powder has been used:
  • In the preparation of copper on iron (Cu/Fe) bimetallic catalytic system to synthesize β-aminoenones and 3,5-disubstituted pyrazoles.
  • As the main component of magnetorheological fluids.
  • To produce Fe-B-C composites from boron carbide using plasma sintering.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
356808356824GF65181281
Iron puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
44890
Iron
Iron powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
GF65181281
Iron
description
puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
description
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
±99.0%, ≥99.0%
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
cation traces
Ni: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, As: ≤2 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Mn: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)