NIST920
D-Mannitol
NIST® SRM® 920
Synonim(y):
Mannite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
167-170 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
format
neat
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Opis ogólny
SRM 920_cert
SRM 920_SDS
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
D-Mannitol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)