Kluczowe dokumenty
NIST1486
Bone meal
NIST® SRM® 1486
Wybierz wielkość
50 G
4320,00 zł
4320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
4320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
amorphous (powder)
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Zastosowanie
food and beverages
forensics and toxicology
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia mączki kostnej (SRM) zawiera gotowaną na parze mączkę kostną, która została przesiana i zmieszana do wysokiego stopnia jednorodności. Jednostka SRM 1486 składa się z około 50 g mączki kostnej.
NIST1486_Cert
NIST1486_SDS
Zastosowanie
Ten standardowy materiał referencyjny mączki kostnej (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania wybranych głównych, drugorzędnych i śladowych pierwiastków w kości oraz w materiale o podobnej matrycy.
Inne uwagi
  • Szczegóły dotyczące terminu ważności, użycia i procedury suszenia są dostępne w certyfikacie NIST.
  • Uwagi dotyczące obsługi, przechowywania, przepisów, transportu i utylizacji znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Grupa Matrix: Pasza dla zwierząt
Uwaga dotycząca przygotowania
  • Certyfikowane wartości ułamka masowego dla pierwiastków składowych są określane na podstawie suchej masy.
  • Wartości referencyjne to wartości niecertyfikowane, które są najlepszym oszacowaniem wartości rzeczywistej.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas H Darrah et al.
Metallomics : integrated biometal science, 1(6), 479-488 (2009-11-01)
We find anomalously high gadolinium (Gd) concentrations in the femoral head bones of patients exposed to chelated Gd, commonly used as a contrast agent for medical imaging. Gd is introduced in chelated form to protect patients from exposure to toxic
A review of radiologically important trace elements in human bones.
Tandon L, et al.
Applied Radiation and Isotopes, 49(8), 903-910 (1998)
J K Pringle et al.
Forensic science international, 332, 111175-111175 (2022-01-14)
Hand-held, portable X-Ray fluorescence instruments (pXRF) provide a means of rapid, in-situ chemical characterisation that has considerable application as a rapid trace evidence characterisation tool in forensic geoscience. This study presents both a control test study which demonstrates optimisation of
Nattida Charadram et al.
Journal of structural biology, 181(3), 207-222 (2012-12-25)
In response to microbial invasion of dentin odontoblasts secrete an altered calcified matrix termed reactionary dentin (Rd). 3D reconstruction of focused-ion-beam scanning electron microscopy (FIB-SEM) image slices revealed helical tubular structures in Rd that contrasted with regular cylindrical tubules characteristic
Renata Rank Miranda et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 164-164 (2020-11-11)
Combination chemotherapy uses drugs that target different cancer hallmarks, resulting in synergistic or additive toxicity. This strategy enhances therapeutic efficacy as well as minimizes drug resistance and side effects. In this study, we investigated whether silver nanoparticles act as a