Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2660,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Dimethyl Sulfoxide Irrigation
- Dimethyl Sulfoxide Gel
- Dimethyl Sulfoxide Topical Solution
- Methylsulfonylmethane
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation |
| vapor pressure 0.42 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.42 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 0.42 mmHg ( 20 °C) |
| vapor density 2.7 (vs air) | vapor density 2.7 (vs air) | vapor density - | vapor density 2.7 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?