Kluczowe dokumenty
NIST3036
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution
Wybierz wielkość
2 X 10 ML
7350,00 zł
7350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 X 10 ML
7350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
7350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
ampule of 2 × 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibraion standard for the quantitative determination of the arsenic species arsenic acid (AsV). This product can be used for quality assurance when assigning values to in-house control materials. A unit of NIST3036 consists of two 1mL sealed borosilicate glass amber ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of arsenic acid.
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Arsenic acid (AsV)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)