Kluczowe dokumenty
NIST3131A
Magnesium (Mg) standard solution
NIST® SRM® 3131a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania magnezu. Jednostka SRM 3131a składa się z pięciu 10 ml zamkniętych ampułek ze szkła borokrzemowego z zakwaszonym roztworem wodnym przygotowanym grawimetrycznie, aby zawierał znany ułamek masowy magnezu. Roztwór zawiera kwas azotowy o udziale objętościowym około 10%, co odpowiada stężeniu substancji (molarności) około 1,6 mol/l. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
SRM 3131A_cert
SRM 3131A_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania magnezu.
Cechy i korzyści
  • Towarzyszy mu certyfikowana przez NIST wartość magnezu, która jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką masy SI i wyrażona jako ułamek masy.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Magnez (Mg)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)